Learn More
RN-1734, MedChemExpress
Descrizione
RN-1734 is selective antagonist of the TRPV4 channel, completely antagonizes 4αPDD-mediated activation of TRPV4 with comparable, low micromolar IC50s for all three species (hTRPV4: 2.3 μM, mTRPV4: 5.9 μM, rTRPV4: 3.2 μM). RN-1734 clearly decreases the production of tumor necrosis factor α (TNF-α) and interleukin 1β (IL-1β) without altering the number of olig2-positive cells.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | RN-1734 |
| CAS | 946387-07-1 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H22Cl2N2O2S |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 25 mg/mL (70.76 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)(N(C(C)C)CCNC(C)C)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 353.31 |
| Peso formulazione | 353.31 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only