Learn More
Cytiva RNA Homopolymers
Codice prodotto. 11585115 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11585115 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11585115 Fornitore Cytiva N. del fornitore 27411002
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Template primers
These products are dispensed by weight of dry material, which includes polymer, residual salt, and residual water; content of polymer may vary from lot to lot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type RNA Homopolymer
Content And Storage -20°C
Primer Poly(rA)
Quantità 500 mg