Learn More
Cytiva RNA Homopolymers
Codice prodotto. 11575115 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11575115 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11575115 Fornitore Cytiva N. del fornitore 27411001
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Template primers
These products are dispensed by weight of dry material, which includes polymer, residual salt, and residual water; content of polymer may vary from lot to lot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type RNA Homopolymer
Content And Storage -20°C
Primer Poly(rA)
Quantità 100 mg
Da utilizzare con (applicazione) Evaluate the binding of potential therapeutic agents to mRNA in drug development research
Forma Solid