Learn More
Macherey-Nagel™ RNase A
Click to view available options
Quantità:
30 mg
Dimensione della confezione:
30mg
Descrizione
- Can be dissolved in water or Resuspension Buffer to prepare working solution
- Compatible with Resuspension Buffers A1 / S1 / S1-EF / RES / RES-EF / RES-BAC
- Developed, designed, and sold for research purpose only
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 90 to <100% |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Nucleic acid purification |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | NucleoSpin or NucleoBond kits |
| CAS | 9001-99-4 |
| Content And Storage | Room temperature (18°C to 25°C) |
| Sorgente | Bovine pancreas |
| Quantità | 30 mg |
| Attività biologica | RNnase activity: 120 U/mg |
| Forma | Freeze-dried |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- RNase A
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .