Learn More
Thermo Scientific™ Decontaminante superficiale per RNasi Thermo Scientific™ AWAY™
Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts ProdottiDescrizione
Elimina le tracce di RNasi e DNA dalle superfici del laboratorio. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ è l'ideale per decontaminare le apparecchiature, i banchi da lavoro, la vetreria e gli articoli in plastica. Consente di ridurre la dipendenza da trattamenti DEPC cancerogeni e di risparmiare il tempo necessario alla cottura della vetreria.
- Per l'uso su pipette, scatole di gel o aree di preparazione del RNA o DNA
- Non lascia residui che possano interferire con la polimerizzazione o la colorazione del gel
- Chimicamente stabile e non abrasivo
- Non contiene acidi forti
Specifica
Specifica
| pH | 11 |
| Composizione | Sodium Hydroxide with Water |
| Tipo di contenitore | Flacone |
| Volume (sistema imperiale) | 33.875 once |
| Volume (sistema metrico) | 1 l |
Sicurezza e movimentazione
- RNAse away
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide