Learn More
Thermo Scientific™ Decontaminante superficiale per RNasi Thermo Scientific™ AWAY™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11952385 Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
250 ml
475 ml
1 l
4 l
Tipo di contenitore:
Flacone
Spruzzatore
Dimensione della confezione:
1L
250mL
475mL
4L
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di contenitore unitSize
11952385 4 l Flacone 4L
11580095 250 ml Flacone 250mL
10666421 475 ml Spruzzatore 475mL
10180601 1 l Flacone 1L
30286571 1 l Flacone 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11952385 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 700511
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Elimina le tracce di RNasi e DNA dalle superfici del laboratorio. RNase AWAY consente di ridurre la dipendenza da trattamenti DEPC cancerogeni e di risparmiare il tempo della cottura della vetreria.
Elimina le tracce di RNasi e DNA dalle superfici del laboratorio. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ è l'ideale per decontaminare le apparecchiature, i banchi da lavoro, la vetreria e gli articoli in plastica. Consente di ridurre la dipendenza da trattamenti DEPC cancerogeni e di risparmiare il tempo necessario alla cottura della vetreria.
  • Per l'uso su pipette, scatole di gel o aree di preparazione di RNA o DNA
  • Non lascia residui che possano interferire con la polimerizzazione o la colorazione del gel
  • Chimicamente stabile e non abrasivo
  • Non contiene acidi forti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 11
Composizione Sodium Hydroxide with Water
Tipo di contenitore Flacone
Volume (sistema imperiale) 1.06 galloni
Volume (sistema metrico) 4 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • RNAse away
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.