Learn More
RNASE/DNASE-Free Water, MP Biomedicals™, 500mL
Codice prodotto. 15722432 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15722432 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15722432 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 112450204
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifications
Materiale o nome chimico Water
Nota nome Not DEPC-treated.
CAS 7732-18-5
Colore Colorless
Formula molecolare H2O
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC Name ossidano
Molecular Weight (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Peso formulazione 18.02
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid