Learn More
RNF25 Antibody, Biotin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18600155 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18600155 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18600155 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP318859B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RNF25 Polyclonal specifically detects RNF25 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene RNF25
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Biotin
Diluizione Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione PBS
Alias gene AO7, EC 6.3.2.-, FLJ13906, ring finger protein 25E3 ubiquitin-protein ligase RNF25, ring finger protein AO7
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RNF25 fragment
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, Lipid and Metabolism, Tumor Suppressors, Zinc Finger
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 64320
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus