Learn More
RO-9187, MedChemExpress
Codice prodotto. 16456947
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16456947 5 mg -
16444228 10 mg 10mg
16440567 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16456947 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10870
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress RO-9187 is a potent inhibitor of HCV virus replication with an IC50 of 171 nM.
RO-9187 is a potent inhibitor of HCV virus replication with an IC50 of 171 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico RO-9187
CAS 876708-03-1
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H12N6O5
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (351.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (25.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(N)C=CN1[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@](CO)(N=[N+]=[N-])O2
Molecular Weight (g/mol) 284.23
Peso formulazione 284.23
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only