Learn More
Robenidine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15532373 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15532373 25 g 25g
15512373 1 g 1g
15522373 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15532373 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 459400250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 25875-50-7
Formula molecolare C15H14Cl3N5
Molecular Weight (g/mol) 370.66
Numero MDL MFCD01724404
InChI Key LTWIBTYLSRDGHP-IQGUDRQUSA-N
Sinonimo robenidine hydrochloride, robenidine hcl, unii-8stt15y392, 1,3-bis 4-chlorobenzylidene amino guanidine monohydrochloride, c15h13cl2n5.hcl, 1,3-bis e-4-chlorophenyl methylideneamino guanidine;hydrochloride, chimcoccid hydrochloride, khimcoccid hydrochloride, 1,3-bis 4-chlorobenzylideneamino guanidine hydrochloride
PubChem CID 16212175
IUPAC Name 1,2-bis[(E)-(4-chlorophenyl)methylideneamino]guanidine;hydrochloride
SMILES [Cl-].N\C(N[NH+]=CC1=CC=C(Cl)C=C1)=N/N=C/C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Robenidine hydrochloride
Punto di fusione 252.0°C to 254.0°C
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Peso formulazione 370.66
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Robenidine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico