Learn More
Robenidine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Robenidine hydrochloride is an anticoccidial agent which is also active against MRSA and VRE with MIC50s of 8.1 and 4.7 μM, respectively.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Robenidine hydrochloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 25875-50-7 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H14Cl3N5 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 6.25 mg/mL (16.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | N=C(N/N=C/C1=CC=C(Cl)C=C1)N/N=C/C2=CC=C(Cl)C=C2.[H]Cl |
| Show More |
Research purposes only