Learn More
Robenidine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30134607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
100mg
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134607 10 g 10g
30134330 100 g 100g
17945025 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134607 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR63900010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25875-50-7
Formula molecolare C15 H13 Cl2 N5 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 370.66
Sinonimo 2,2'-Bis[(4-chlorophenyl)methylene]carbonimidic Dihydrazide Hydrochloride (1:1), Carbonimidic dihydrazide, bis[(4-chlorophenyl)methylene]-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 1,3-bis[(p-chlorobenzylidene)amino]-, monohydrochloride (8CI), 1,3-Bis[(p-chlorobenzylidene)amino]guanidine monohydrochloride, Cycostat, NCL 812, Robenidine hydrochloride, Robenzidene
IUPAC Name 1,3-bis[(E)-(4-chlorophenyl)methylideneamino]guanidine;hydrochloride
SMILES Cl.Clc1ccc(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2ccc(Cl)cc2)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Robenidine hydrochloride
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;
Peso formulazione 369.0315