Learn More
Novus Biologicals™ ROBO1 Knockout A549 Cell Lysate
Codice prodotto. 18630064 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18630064 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18630064 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP318631
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cell Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
N. accesso geni Q9Y6N7, Q9Y6N7, Q9Y6N7, Q9Y6N7
Metodo di preparazione This product has been tested by SDS-PAGE and western blot and is suitable for use in Western blot, ELISA, Immunoprecipitation and ChIP. No detection of expected band at ~181 kDa is observed in ROBO1 knockout A549 when compared with unmodified A549 cell lysates by Western blot.
Quantità 100 μg
Purezza Multi-step
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category Angiogenesis, Cancer, Extracellular Matrix
Bersaglio ROBO1
Sinonimo DUTT1Drosophila) homolog 1, H-Robo-1, MGC131599, MGC133277, roundabout, axon guidance receptor, homolog 1 (Drosophila)
Simbolo del gene ROBO1