Learn More
Novus Biologicals™ ROBO3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18487169 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18487169 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18487169 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00064221T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category Neuroscience
Bersaglio ROBO3
Sinonimo FLJ21044, HGPPS, HGPS, RBIG1horizontal gaze palsy with progressive scoliosis, retinoblastoma inhibiting gene 1, RIG1, roundabout (axon guidance receptor, Drosophila) homolog 3, roundabout homolog 3, roundabout, axon guidance receptor, homolog 3 (Drosophila), Roundabout-like protein 3
Simbolo del gene ROBO3