Learn More
ROBO4 Antibody (265721), PE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18607363 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607363 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18607363 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB24541P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    843.94€
    715.05€ / 0.1mL
    Risparmia 128.89€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ROBO4 Monoclonal specifically detects ROBO4 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene ROBO4
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 265721
Coniugato PE
Diluizione Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulazione PBS
Alias gene ECSM4, FLJ20798, Magic roundabout, MGC133352, MGC133353, MRB, roundabout homolog 4, roundabout homolog 4, magic roundabout (Drosophila)
Specie ospite Mouse
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ROBO4, Gln28-Arg467, Accession # Q8WZ75
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Angiogenesis, Cancer, Extracellular Matrix, Neuroscience
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 54538
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b
Linea di prodotti Novus