Learn More
Testo™ Robust Waterproof Immersion/Penetration Probe
Codice prodotto. 10204603
Cambia vista
Click to view available options
Diametro sonda (sistema metrico):
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro sonda (sistema metrico) Dimensione della confezione
10204603 5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10204603 Fornitore Testo™ N. del fornitore 0609 1273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.02€
    93.00€ / pezzi 1
    Risparmia 108.02€
    53% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifications
Tipo Probe, Robust Immersion/Penetration
Certificazione/Conformità 60751 Standard
Tempo di risposta 12 sec.
Diametro sonda (sistema metrico) 5 mm