Learn More
Rochelle’s Salt, TRC
Codice prodotto. 30428351
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428351 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30428351 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR63947010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Sodium Tartrate (AS)
CAS 6381-59-5
Formula molecolare C4 H4 O6 . K . Na . 4 H2 O
Quantità 10 g
Sinonimo Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Potassium sodium (+)-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate
InChI Formula InChI=1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
SMILES O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)[O-]
IUPAC Name potassium;sodium;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate;tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 282.22
Peso formulazione 281.9965