Learn More
Cole-Parmer™ Rochester Pean Forceps
Codice prodotto. 15458434 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
159 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15458434 159 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15458434 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 1081812
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 26-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from stainless steel. Cole-Parmer™ Rochester Pean Forceps includes a locking mechanism for clamping.
  • Standard grade
  • Straight jaw
  • Stainless steel
  • Length: 158.75mm
Specifica
Materiale Stainless Steel
Grado Standard
Stile punta Straight
Lunghezza (sistema metrico) 159 mm
Not intended for medical applications or patient use.