Learn More
ROCK-IN-2, MedChemExpress
Codice prodotto. 16486527
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16486527 5 mg 5mg
16454856 100 mg 100mg
16423808 10 mg 10mg
16410187 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16486527 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10319
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress ROCK-IN-2 (Azaindole 1; TC-S 7001) is an orally active and ATP-competitive ROCK inhibitor with IC50s of 0.6 and 1.1 nM for human ROCK-1 and ROCK-2, respectively.
ROCK-IN-2 (Azaindole 1
Specifica
Materiale o nome chimico ROCK-IN-2
CAS 867017-68-3
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H13ClF2N6O
Quantità 5 mg
Sinonimo Azaindole 1 TC-S 7001
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (82.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(Cl)=CC(NC2=CC(F)=C(OC3=C4C(NC=C4C)=NC=C3)C(F)=C2)=N1
Molecular Weight (g/mol) 402.79
Peso formulazione 402.79
Percent Purity 98.04%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only