Learn More
SP Genevac™ Rocket Synergy 2 Outer Lid Seal
Codice prodotto. 31723017
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
EPDM
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
31723017 EPDM Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31723017 Fornitore SP Genevac™ N. del fornitore 045818/S
Spedizione stimata: 19-11-2026
Replacement seal for the for the outer Lid of the Genevac Rocket Synergy 2 Benchtop Evaporator
  • Replacement Seal
  • Compatible with Rocket Synergy 2 Rocket Synergy Rocket 4D Synergy and Pre Synergy Rocket Evaporators
Specifica
Materiale EPDM
Tipo Seal