Learn More
OHAUS™ Rocking Shaker
Codice prodotto. 15712219 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
Analog
Digitale
Stile della piattaforma:
1 Tier
2 Tier
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di unità di controllo Stile della piattaforma Dimensione della confezione
15712219 Digitale 1 Tier Pezzo
15762209 Analog 1 Tier Pezzo
15772209 Analog 2 Tier Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15712219 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30391989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00€
    893.17€ / pezzi 1
    Risparmia 306.83€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
OHAUS™ Rocking Shaker is designed for a range of applications where a seesaw-like motion is ideal.
  • Digital Control
    • Ideal for cell culture work
    • Designed to be used in a variety of environmental conditions
    • Electronic tilt adjustment from 0 to 15° while unit is operating
    • Displays for speed, tilt angle and time
    • Timer with audible alarm
  • Analog Control
    • Easy and economical option for all of your rocking needs
    • Ideal for cell culture and blotting applications and is designed to be used in a variety of environmental conditions
    • Supplied with an 356 x 279 mm non-skid rubber mat
    • Variable control for speed, tilt and time
    • 7.3 kg capacity
    • Two-tier model doubles workable capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Angolo di oscillazione 0 to 15°
Capacità portata carico (sistema metrico) 4.5 kg
Intervallo di velocità 1 to 50 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperature Range (Metric) -10°C to +60°C
Amperaggio 5 A
Certificazione/Conformità CE, TUV
Materiale Aluminum Platform
Profondità (sistema imperiale) 16.80 in.
Profondità (sistema metrico) 42.50 cm
Dimensioni della piattaforma (L x P) 32.4 x 25.4 cm
Dimensioni (L x P x A) 42.5 x 25.4 x 14 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.50 in.
Altezza (sistema metrico) 14 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 16.80 in.
Lunghezza (sistema metrico) 42.50 cm
Larghezza (sistema imperiale) 10.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 cm
Tipo di unità di controllo Digitale
Descrizione Shaker, Rocking, SHRK04DG, EU
Modello SHRK04DG
Stile della piattaforma 1 Tier
Intervallo temporizzatore 1 sec. to 160 hr.