Learn More
OHAUS™ Rocking Shaker
Codice prodotto. 15772209 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
Analog
Digitale
Stile della piattaforma:
1 Tier
2 Tier
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di unità di controllo Stile della piattaforma Dimensione della confezione
15772209 Analog 2 Tier Pezzo
15712219 Digitale 1 Tier Pezzo
15762209 Analog 1 Tier Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15772209 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30391961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00€
    943.00€ / pezzi 1
    Risparmia 352.00€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
OHAUS™ Rocking Shaker is designed for a range of applications where a seesaw-like motion is ideal.
  • Analog Control
  • Easy and economical option for all of your rocking needs
  • Ideal for cell culture and blotting applications and is designed to be used in a variety of environmental conditions
  • Supplied with an 356 x 279 mm non-skid rubber mat
  • Variable control for speed, tilt and time
  • 7.3 kg capacity
  • Two-tier model doubles workable capacity
Note:  White dimpled mat shown in the photo is sold separately (see 15762559, Ohaus Dimpled Mat). The black non-slip mat is included as standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Angolo di oscillazione 0 to 15°
Capacità portata carico (sistema metrico) 7.3 kg
Intervallo di velocità 1 to 75 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 0.065 A
Temperature Range (Metric) -10°C to +60°C
Amperaggio 0.065 A
Product Type Rocking Shaker, 2 Tier
Certificazione/Conformità CE, TUV
Tipo di spina EU Plug
Materiale Aluminum Platform
Profondità (sistema imperiale) 16.80 in.
Profondità (sistema metrico) 42.50 cm
Dimensioni della piattaforma (L x P) 35.6 x 27.9 cm
Dimensioni (L x P x A) 42.5 x 25.4 x 14 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.50 in.
Altezza (sistema metrico) 14 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 16.80 in.
Lunghezza (sistema metrico) 42.50 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 27.90 cm
Tipo di unità di controllo Analog
Modello SHRK07AL2, EU
Stile della piattaforma 2 Tier
Intervallo temporizzatore 1 to 120 min.