Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rocuronium bromide, 97%
Codice prodotto. 16574454 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16574454 250 mg 250mg
16564454 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16574454 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 465022500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 119302-91-9 | C32H53BrN2O4 | 609.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119302-91-9
InChI Key OYTJKRAYGYRUJK-FMCCZJBLSA-M
IUPAC Name 1-[(1R,2S,3aS,3bR,5aS,7S,8S,9aS,9bS,11aS)-1-(acetyloxy)-7-hydroxy-9a,11a-dimethyl-8-(morpholin-4-yl)-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-2-yl]-1-(prop-2-en-1-yl)pyrrolidin-1-ium bromide
SMILES [Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N1CCOCC1)[N+]1(CC=C)CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Rocuronium bromide
Punto di fusione 162.0°C to 164.0°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C32H53BrN2O4
Quantità 250 mg
Molecular Weight (g/mol) 609.69
Peso formulazione 609.68