Learn More
Rocuronium Bromide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16423367
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16423367 50 mg 50mg
16417316 100 mg -
16407348 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16423367 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17440
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Rocuronium Bromide (ORG 9426 Bromide) is an aminosteroid non-depolarizing neuromuscular blocker or muscle relaxant used in modern anaesthesia, to facilitate endotracheal intubation and to provide skeletal musclerelaxation during surgery or mechanical ventilation.
Rocuronium Bromide (ORG 9426 Bromide) is an aminosteroid non-depolarizing neuromuscular blocker or muscle relaxant used in modern anaesthesia, to facilitate endotracheal intubation and to provide skeletal musclerelaxation during surgery or mechanical ventilation.
Specifica
Materiale o nome chimico Rocuronium Bromide
CAS 119302-91-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H53BrN2O4
Quantità 50 mg
Sinonimo ORG 9426 Bromide
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (164.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (164.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C[C@H]([N+]3(CC=C)CCCC3)[C@@H]2OC(C)=O)([H])[C@]([C@]4([H])CC1)([H])CC[C@@]([C@]4(C)C5)([H])C[C@H](O)[C@H]5N6CCOCC6.[Br-]
Molecular Weight (g/mol) 609.68
Peso formulazione 609.68
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only