Learn More
Rocuronium Bromide, TRC
Codice prodotto. 18093930
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18093930 50 mg 50mg
18021650 250 mg 250mg
18051440 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18093930 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR63950050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119302-91-9
Formula molecolare C32 H53 N2 O4 . Br
Molecular Weight (g/mol) 609.68
Sinonimo Rocuronium bromide, 1-[17ß-(Acetyloxy)-3a-hydroxy-2ß-(morpholin-4-yl)-5a-androstan-16ß-yl]-1-(prop-2-enyl)pyrrolidinium bromide
IUPAC Name [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2-morpholin-4-yl-16-(1-prop-2-enylpyrrolidin-1-ium-1-yl)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate;bromide
SMILES [Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N5CCOCC5)[N+]6(CC=C)CCCC6
Specifica
Materiale o nome chimico Rocuronium bromide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C32H53N2O4.BrH/c1-5-14-34(15-6-7-16-34)28-20-26-24-9-8-23-19-29(36)27(33-12-17-37-18-13-33)21-32(23,4)25(24)10-11-31(26,3)30(28)38-22(2)35;/h5,23-30,36H,1,6-21H2,2-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
Peso formulazione 608.3189
Percent Purity >95%