Learn More
Fisherbrand™ Cast Iron Base
For use with rods with a diameter of 12mm and length of 1000mm.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11779327
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Acrylic blue paint
  • Supplied individually
  • Base opening of 160mm
Specifica
Specifica
Nickel
Base opening of 160mm
Rods with 12mm diameter and 1000mm long
Stand
Stand