Learn More
Horst™ Rod Sensors
Codice prodotto. 10407701
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1mm
3mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10407701 1mm Pezzo
10448641 3mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10407701 Fornitore Horst™ N. del fornitore 70206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.57€
    109.11€ / pezzi 1
    Risparmia 66.46€
    37% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Diametro (sistema metrico) 1mm
Diametro (sistema metrico) interno 1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) 500mm
Product Type Rod Sensor
Temperatura (sistema metrico) 1000°C