Learn More
Horst™ Rod Sensors
Codice prodotto. 10448641
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1mm
3mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10448641 3mm Pezzo
10407701 1mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10448641 Fornitore Horst™ N. del fornitore 70250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.25€
    87.99€ / pezzi 1
    Risparmia 56.26€
    39% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Diametro (sistema metrico) 3mm
Diametro (sistema metrico) interno 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Materiale PVC
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) 300mm
Product Type Rod Sensor
Temperatura (sistema metrico) 500°C