Learn More
Bochem™ Rod for Stand Base
Codice prodotto. 10547122
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10547122 1250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10547122 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 5154
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Bochem™ Rod for Stand Base are for use with stand bases.
  • For use with stand bases
Specifica
Materiale Steel Zincked
Lunghezza (sistema metrico) 1250 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Dimensioni filo M10
Descrizione External Threads