Learn More
Rogo Sampaic™ Montavetrini in vetro Rogo™ Sampaic
Codice prodotto. 11767394
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Larghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
50 mm
60 mm
Quantità:
100 conf.
1000 conf.
200 conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
11767394 24 mm 60 mm 100 conf. pezzi 100
11993564 18 mm 18 mm 1000 conf. pezzi 1000
11707394 20 mm 20 mm 200 conf. pezzi 200
11757394 24 mm 50 mm 100 conf. pezzi 100
11717394 22 mm 22 mm 200 conf. pezzi 200
11983564 24 mm 60 mm 100 conf. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11767394 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore BPD025
Spedizione stimata: 04-12-2026
Preserve and protect specimens on slides. Rogo Sampaic™ Glass Coverslips are manufactured from borosilicate glass for excellent transparency and prevention of color distortion.
  • Available in a range of sizes
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Product Type Vetrino coprioggetto
Forma Rectangle
Materiale Borosilicate Glass
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Larghezza (sistema metrico) 60 mm
Dimensioni (L x P) 24 x 60 mm
Da utilizzare con (applicazione) Vetrini per microscopia
Certifications ISO 8255
Quantità 100 conf.