Learn More
Rolitetracycline, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489967
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489967 5 mg -
16467488 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16489967 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY18257
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Rolitetracycline, a derivative of tetracycline, is a broad-spectrum antibiotic. Rolitetracyclin has a role as a protein synthesis inhibitor, an antiprotozoal drug and a prodrug.
Rolitetracycline, a derivative of tetracycline, is a broad-spectrum antibiotic. Rolitetracyclin has a role as a protein synthesis inhibitor, an antiprotozoal drug and a prodrug.
Specifica
Materiale o nome chimico Rolitetracycline
CAS 751-97-3
Colore Light Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H33N3O8
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità H2O : 10 mg/mL (18.95 mM; Need ultrasonic and warming) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])[C@](C)(O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)NCN5CCCC5
Molecular Weight (g/mol) 527.57
Peso formulazione 527.57
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only