Learn More
Brady™ Roll Marker without Support - Steam
Codice prodotto. 11715563 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11715563 100 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11715563 Fornitore Brady™ N. del fornitore 226759
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00€
    306.67€ / 1 rotoli
    Risparmia 33.33€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Roll Marker without Support (Steam) is made of polyester with polyester overlaminate.
  • Permanent acrylic based adhesive.
Specifica
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Black on Gray
Formato Rotolo
Materiale Polyester
Product Type Pipe Marker
Testo di visualizzazione Vapeur
Da utilizzare con (applicazione) Pipe and valve marking
Lingue French
N. per confezione 220 Markers/Roll
Quantità 220 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +284°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +140°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0047 in.
Spessore (sistema metrico) 0.119 mm
Dimensioni (L x P) 33 m x 100 mm
Dimensioni (L x P x A) 33 m x 100 mm x 150 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 108.27 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.91 in.
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Altezza carattere (sistema metrico) 13 mm
Alternate Part Number PMFL-VAPEUR-GY4-RLL090