Specifications
| Certificazione/Conformità | European Directives 67/548 and 88/379 |
| Colore | Purple |
| Materiale | Polyester |
| Testo di visualizzazione | Acid |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for Pipemarkers and safety signs |
| Quantità | 505/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 33 m |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Altezza carattere (sistema metrico) | 8 mm |