Specifica
| Certificazione/Conformità | European Directives 67/548 and 88/379 |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Rivestimento | Polyester |
| Colore | White on Blue |
| Display | Pictogram and Text |
| Finitura | Opaque |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Polyester |
| Product Type | Pipe Marker |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |