Learn More
Brady™ Roll Markers
Codice prodotto. 11775573 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Testo di visualizzazione:
Air
Eau
Eau incendie
Vapeur
Dimensioni (L x P x A):
33 m x 100 mm x 150 mm
33 m x 100 mm x 60 mm
Altezza carattere (sistema metrico):
8 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Testo di visualizzazione Dimensioni (L x P x A) Altezza carattere (sistema metrico) Dimensione della confezione
11775573 Vapeur 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 ROLL
11755573 Air 33 m x 100 mm x 150 mm 13 mm 1 ROLL
11745573 Air 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 ROLL
11765573 Eau 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 ROLL
11735573 Eau incendie 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11775573 Fornitore Brady™ N. del fornitore 226758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00€
    306.67€ / 1 rotoli
    Risparmia 33.33€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Certificazione/Conformità European Directives 67/548 and 88/379
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Black on Gray
Formato Rotolo
Materiale Polyester
Product Type Pipe Marker
Testo di visualizzazione Vapeur
Da utilizzare con (applicazione) Pipe and valve marking
Lingue French
N. per confezione 505 Markers/Roll
Quantità 505 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +284°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +140°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0047 in.
Spessore (sistema metrico) 0.119 mm
Dimensioni (L x P) 33 m x 100 mm
Dimensioni (L x P x A) 33 m x 100 mm x 60 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 108.27 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.36 in.
Altezza carattere (sistema imperiale) 0.31 in.
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Altezza carattere (sistema metrico) 8 mm
Alternate Part Number PMFL-VAPEUR-GY3-RLL090