Learn More
Romidepsin, MedChemExpress
Descrizione
Romidepsin (FK 228) is a Histone deacetylase (HDAC) inhibitor with anti-tumor activities. Romidepsin (FK 228) inhibits HDAC1, HDAC2, HDAC4, and HDAC6 with IC50s of 36 nM, 47 nM, 510 nM and 1.4 μM, respectively. Romidepsin (FK 228) is produced by Chromobacterium violaceum, induces cell G2/M phase arrest and apoptosis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Romidepsin |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 128517-07-7 |
| Colore | White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C24H36N4O6S2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | FK 228 FR 901228 NSC 630176 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (184.95 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only