Learn More
Ronidazole (1000 ug/mL in Methanol), TRC
Codice prodotto. 30399401
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1x1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30399401 1x1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30399401 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT08281X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ronidazole (RNZ)
CAS 7681-76-7
Formula molecolare C6 H8 N4 O4
Quantità 1x1 mL
Sinonimo Ronidazole, (1-Methyl-5-nitro-imidazol-2-yl)methyl carbamate
InChI Formula InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)
SMILES Cn1c(COC(=O)N)ncc1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name (1-methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methyl carbamate
Molecular Weight (g/mol) 200.15
Peso formulazione 200.0546
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 μg/mL