Learn More
Ronidazole, MedChemExpress
Descrizione
Ronidazole is a potent and orally active antiprotozoal and anti-microbial agent. Ronidazole acts as a veterinary agent against Tritrichomonas foetus in cats models. Ronidazole can be used the research of forhistomoniasis and swine dysentery.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ronidazole |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 7681-76-7 |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H8N4O4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (499.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4 mg/mL (19.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC(OCC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1C)=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only