Learn More
Ronidazole, TRC
Codice prodotto. 30421293
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30421293 5 g
30418715 500 mg
30413395 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30421293 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR6402005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-76-7
Formula molecolare C6 H8 N4 O4
Molecular Weight (g/mol) 200.15
Sinonimo Ronidazole, (1-Methyl-5-nitro-imidazol-2-yl)methyl carbamate
IUPAC Name (1-methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methyl carbamate
SMILES Cn1c(COC(=O)N)ncc1[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ronidazole (RNZ)
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)
Peso formulazione 200.0546