Learn More
Ropivacaine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Ropivacaine hydrochloride is a potent sodium channel blocker and blocks impulse conduction via reversible inhibition of sodium ion influx in nerve fibrese. Ropivacaine is also an inhibitor of K2P (two-pore domain potassium channel) TREK-1 with an IC50 of 402.7 μM in COS-7 cell's membrane. Ropivacaine is widely used for neuropathic pain management in vivo.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ropivacaine hydrochloride |
| CAS | 98717-15-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H27ClN2O |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 10 mg/mL (32.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (32.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H]Cl.O=C([C@H]1N(CCC)CCCC1)NC2=C(C)C=CC=C2C |
| Molecular Weight (g/mol) | 310.86 |
| Peso formulazione | 310.86 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only