Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal, 85%, pure, high purity, Biological stain
Codice prodotto. 10730891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10730891 5 g Glass bottle 5g
10571441 1 g Glass bottle 1g
10504654 25 g Glass bottle 25g
13478428 100 g Glass bottle 100g
13408438 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10730891 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 189450050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019.644 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 632-69-9
Formula molecolare C20H4Cl4I4Na2O5
Molecular Weight (g/mol) 1019.644
Numero MDL MFCD00005043
InChI Key DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Acid Red 94, C.I. 45440
PubChem CID 87244310
IUPAC Name sodium;4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Rose Bengal
Rapporto di assorbimento 1.21 to 1.95
Contenuto di colorante 80% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 540 to 550nm (in water)
Perdita all'essiccatura 10% max. (105°C)
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 85%
Colore Bordeaux/Red to Brown/Red
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble (36%).
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità >92°C
Forma fisica Crystalline Powder
Peso formulazione 1017.65
Percent Purity 85%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rose Bengal