Learn More
Rose Bengal Sodium Salt, Technical Grade, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Acid Red 94 |
| CAS | 632-69-9 |
| Formula molecolare | C20 H2 Cl4 I4 O5 . 2 Na |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Fluorescein','4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-','disodium salt (8CI), Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one','4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-','disodium salt (9CI), 2',4',5',7'-Tetraiodo-3,4,5,6-tetrachlorofluorescein disodium salt, 3',4',5',6'-Tetrachloro-2,4,5,7-tetraiodofluorescein disodium salt, Acid red 94, Japan Red 105-1, Red No. 105-1, Rose Bengal Extra, Rose Bengal disodium, Rose Bengal disodium salt, Rose Bengal sodium, Rose Bengal sodium salt, Sodium tetraiodotetrachlorofluorescein |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H4Cl4I4O5.2Na/c21-9-7-8(10(22)12(24)11(9)23)20(33-19(7)31)3-1-5(25)15(29)13(27)17(3)32-18-4(20)2-6(26)16(30)14(18)28;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1I |
| IUPAC Name | disodium;4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diolate |
| Molecular Weight (g/mol) | 1017.64 |
| Peso formulazione | 1015.463 |