Descrizione
Antibacterial
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Roseoflavin |
| Colore | Brown |
| Intervallo percentuale saggio | ≥97% |
| Quantità | 0.1 g |
| Peso formulazione | 405.4 |
| Forma fisica | Solid |