Learn More
Rosin, Gum, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11410891 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11410891 1 kg
11400891 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11410891 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215655791
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
acid value: 150 to 170
Identificatori chimici
CAS 8050-09-7
Formula molecolare C20H30O2
Molecular Weight (g/mol) 302.46
Numero MDL MFCD00132205
InChI Key RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Specifica
Materiale o nome chimico Rosin, Gum
Colore Orange
Densità 1.07 - 1.09g/cm3 at 20°C
Quantità 1 kg
Forma fisica Chunks