Learn More
Rosin, gum
Codice prodotto. 13428568 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
13428568 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10177750 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13428568 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 419170025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 8050-09-7 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8050-09-7
Formula molecolare C20H30O2
Molecular Weight (g/mol) 302.46
Numero MDL MFCD00132205
InChI Key RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Specifica
Materiale o nome chimico Rosin, gum
Acidità 163 to 173mg KOH/g
Punto di fusione 75.0°C to 81.0°C
Colore Yellow
Punto d'infiammabilità 180°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 2.5 kg
Indice di Merck 14,8266
Informazioni di solubilità Solubility in water: 130mg/l (20°C)
Forma fisica Crystalline Chunks and Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rosin, gum
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Rosin