Learn More
Rosin
Codice prodotto. 11394257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394257 250 g 250g
11304267 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11394257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036734.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 8050-09-7 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
Rosin is an ingredient in printing inks, photocopying and laser printing paper, varnishes, adhesives (glues), soap, paper sizing, soda, soldering fluxes and sealing wax. It can be used as a glazing agent in medicines and chewing gum. In industry, rosin is a flux used in soldering. A mixture of pitch and rosin is used to make a surface against which glass is polished when making optical components such as lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8050-09-7
Formula molecolare C20H30O2
Molecular Weight (g/mol) 302.46
Numero MDL MFCD00132205
InChI Key RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Specifica
Materiale o nome chimico Rosin
Quantità 250 g
Indice di Merck 14,8266
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol, benzene, ether; Insoluble in water
Forma fisica Powder or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rosin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Rosin