Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rosolic acid
Codice prodotto. 11976921 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11976921 500 g Bottiglia in vetro 500g
10615102 25 g Bottiglia in vetro 25g
10461461 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11976921 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 229835000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 603-45-2 | C19H14O3 | 290.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 603-45-2
Formula molecolare C19H14O3
Molecular Weight (g/mol) 290.32
Numero MDL MFCD00001624
InChI Key FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aurin, rosolic acid, corallin, p-rosolic acid, aurine, spirit aurine, corallin spirit soluble, 4,4'-dihydroxyfuchsone, aurin no. 555, 4-bis 4-hydroxyphenyl methylene cyclohexa-2,5-dienone
PubChem CID 5100
ChEBI CHEBI:34544
IUPAC Name 4-[bis(4-hydroxyphenyl)methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)=C1C=CC(=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Rosolic acid
Colore Brown-Red
Perdita all'essiccatura 10% max. (110°C, 1 hr)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Beilstein 08,361
Indice di Merck 15,872
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in naoh,koh,70% h2so4 and hcl,freely soluble in alcohol,slightly soluble in ether and chloroform
Peso formulazione 290.32
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rosolic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.