Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette in polipropilene Rota-Rack
Codice prodotto. 11384085 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11384085 1 ciascuno Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11384085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.40€
    33.35€ / pezzi 1
    Risparmia 5.05€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per l'uso simultaneo di provette per test grandi di diverse dimensioni. Il rack per provette grandi Fisherbrand™ Rota Rack™ dispone di quattro moduli che possono essere ruotati indipendentemente per ospitare diverse dimensioni. Bloccare ciascun modulo in posizione e caricarlo con le provette.
È sufficiente ruotare e bloccare
  • Ciascun modulo può essere ruotato in modo indipendente
  • Possibilità di usare contemporaneamente provette per test di misure differenti
  • Far scattare ciascun modulo in posizione e caricare le provette
  • Il rack può essere trasportato in tutta sicurezza ed è completamente autoclavabile
  • I rack rimangono correttamente orientati finché non vengono ruotati di nuovo
I quattro moduli possono contenere ognuno provette delle quattro dimensioni seguenti:
  • 2 provette da 50 ml
  • 8 provette da 15 ml
  • 6 provette da 16 mm a 20 mm
  • 10 provette da 10 mm a 13 mm
Ciascun rack in polipropilene robusto è dotato di moduli di colore verde, viola, blu e giallo.
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Colori assortiti
Capacità Tubes (10 x 10 to 13 mL, 6 x 15 to 20 mL, 8 x 10 to 15 mL, 2 x 50 mL)
Materiale Polipropilene
Posizioni Provette 2 x 50 ml, provette 8 x 15 ml, provette 6 x 16 mm - 20 mm o provette 10 x 10 mm - 13 mm
Forma Rectangular, Rounded Corners
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso con provette di grandi dimensioni
Quantità 1 ciascuno
Size Grande
Lunghezza (sistema metrico) 184.15 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.8 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Altezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Peso (sistema imperiale) 2.2 lb.
Peso (sistema metrico) 1 kg
Product Type Rack, provette
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Larghezza (sistema metrico) 110 mm