Learn More
Rotaflo™ Stopcock Spare Parts
Codice prodotto. 12852785
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Locking Ring
Stopcock Key
Stopcock Spare Parts
Foro spina:
3 mm
6 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Foro spina Dimensione della confezione
12852785 Locking Ring 6 mm pezzi 5
12947306 Locking Ring 3 mm pezzi 5
10213410 Stopcock Key 3 mm pezzi 5
12967306 Stopcock Key 6 mm pezzi 5
12693022 Stopcock Key 10 mm pezzi 5
12643032 Stopcock Spare Parts 10 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12852785 Fornitore Quickfit N. del fornitore LR6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.15€
    10.50€ / pezzi 5
    Risparmia 2.65€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 27-01-2027
Replacement locking rings and keys for Quickfit Rotaflo™ stopcocks
Replacement keys and locking rings should be ordered separately (please see our website, or contact Customer Service)
Specifica
Tipo Locking Ring
Foro spina 6 mm
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotaflo™ stopcock