Learn More
Rotaflo™ Straight Pattern Plain-side Arms for Burettes
Codice prodotto. 15587910
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
8 mm
10 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
15587910 13 mm pezzi 10
12539536 8 mm pezzi 5
10355240 10 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15587910 Fornitore Quickfit N. del fornitore GP10ST/10
Spedizione stimata: 08-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Chemical resistant borosilicate glass with PTFE key and rotary design for fine single drop control
  • No lubrication required - no seizure and no contamination
  • Temperature range: -20°C to 200°C
  • Vacuum capability to 10 Torr
  • Increased barrel diameter for drainage
  • Locking ring to prevent accidental removal
  • Ergonomic key for good grip and easy operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Replacement Stopcock
Foro spina 10 mm
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Materiale Borosilicate Glass
Diametro (sistema metrico) braccio laterale 13 mm
Lunghezza (sistema metrico) 225 mm
Temperatura (sistema metrico) -20°C to 200°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) GP Rotaflo™ Stopcock
Include With PTFE Key